Methyl(trimethylsilyl)acetat
Lieferant: CHEMPUR
SILS11950.
CHMPSILS11950.EA 0 EUR
CHMPSILS11950.
Methyl(trimethylsilyl)acetat
Methyl(trimethylsilyl)acetat
Formel: C₆H₁₄O₂Si
CAS-Nummer: 2916-76-9
EINECS: 220-845-0