Tetrachlorsilan

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Siliciumtetrachlorid, Silicium(IV)chlorid

SILS14625.
CHMPSILS14625.EA 0 EUR
CHMPSILS14625.
Tetrachlorsilan
Tetrachlorsilan
Formel: Cl₄Si
Molecular Weight: 169,9 g/mol
Siedepunkt: 57,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011229
CAS-Nummer: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR