Tetramethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR

SILS16200.
CHMPSILS16200.EA 0 EUR
CHMPSILS16200.
Tetramethoxysilan
Tetramethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008341
CAS-Nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR