Trichlorsilan

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

SILS16850.ASK
CHMPSILS16850.ASKEA 0 EUR
CHMPSILS16850.ASK
Trichlorsilan
Trichlorosilane
Formel: HCl₃Si
Molecular Weight: 135,45 g/mol
Siedepunkt: 32 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –127,2 °C
Dichte: 1,344 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011518
CAS-Nummer: 10025-78-2
EINECS: 233-042-5
UN: 1295
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119494046-35
Merck Index: 12,09776

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR