Propyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Trimethoxy(propyl)silan
SILS18062.
CHMPSILS18062.EA
0
EUR
CHMPSILS18062.
Propyltrimethoxysilan
Propyltrimethoxysilan
Formel:
C₆H₁₆O₃Si Molecular Weight: 164,28 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C (1013 hPa) Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00043026 CAS-Nummer: 1067-25-0 EINECS: 213-926-7 |