Vinyltrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Trimethyl(vinyl)silane
SILS20480.
CHMPSILS20480.EA
0
EUR
CHMPSILS20480.
Vinyltrimethylsilan
Vinyltrimethylsilan
Formel:
C₅H₁₂Si Molecular Weight: 100,24 g/mol Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa) Dichte: 0,7038 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008606 CAS-Nummer: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 |