3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol 95%+
Lieferant: CHEMPUR
SPB01262.250
SPB01262DA
CHMPSPB01262.250EA
0
EUR
CHMPSPB01262.250
MAYBSPB01262DA
3-(Chlormethyl)-5-methylisoxazol 95%+
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formel:
C₅H₆ClNO Molecular Weight: 131,560 g/mol |
MDL:
MFCD00221166 CAS-Nummer: 35166-37-1 |