3-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: CHEMPUR
SPB05925.1
SPB05925.10
CHMPSPB05925.1EA
0
EUR
CHMPSPB05925.1
CHMPSPB05925.10
3-(Trifluormethyl)pyridin
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147.1 g/mol Siedepunkt: 110…113 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00100032 CAS-Nummer: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1992 ADR: 3 III |