4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid
TL00175.250 TL00175.1
CHMPTL00175.250EA 0 EUR
CHMPTL00175.250 MAYBTL00175.1
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 49,5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
MDL: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II