2-Isobutyl-3-methoxypyrazin

Lieferant: CHEMPUR

XBX00333.250 XBX00333.1
CHMPXBX00333.250EA 0 EUR
CHMPXBX00333.250 MAYBXBX00333.1
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006128
CAS-Nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR