Bariumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Achtung

3000600
CMPL3000600EA 0 EUR
CMPL3000600
Bariumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR