Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
3002700
CMPL3002700EA
0
EUR
CMPL3002700
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Iod
Formel:
I₂ Molecular Weight: 253,81 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |