Lösung zur Wellenlängen-Kalibrierung für ICP-OES
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
6610030000.L5
CMPL6610030000.L5EA 0 EUR
CMPL6610030000.L5
Lösung zur Wellenlängen-Kalibrierung für ICP-OES
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
500-ml-Lösung enthält 50 mg/L Al, As, Ba,Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn und 500 mg/L K in 5% HNO₃.
Haltbarkeit bis zu 36 Monate, Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C.
Standards: ISO 17034/17025/9001