Ammoniumnitrat 2%
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyme:
Ammonsalpeter
909D.20K.W.L1
CMPL909D.20K.W.L1EA
0
EUR
CMPL909D.20K.W.L1
Ammoniumnitrat 2%
Ammoniumnitrat
Formel:
NH₄NO₃ Molecular Weight: 80.04 g/mol Siedepunkt: 230 Schmelzpunkt: 169 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011425 CAS-Nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 Merck Index: 13,00538 |