Salzsäure 8%

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

FC372370
CMPLFC372370EA 0 EUR
CMPLFC372370
Salzsäure 8%
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR