di-Kaliumoxalat 300 g/l aqueous solution
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
FC412791
CMPLFC412791EA 0 EUR
CMPLFC412791
di-Kaliumoxalat 300 g/l aqueous solution
di-Kaliumoxalat
Formel: C₂K₂O₄
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Dichte: 2.13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012464
CAS-Nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820