Trübungspunktstandard, ASTM D2500 und ISO 3015 (Diesel) (PPCPD)
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
PPCPD.L25
CMPLPPCPD.L25EA
0
EUR
CMPLPPCPD.L25
Trübungspunktstandard, ASTM D2500 und ISO 3015 (Diesel) (PPCPD)
Standards
Mineralölindustrie-Standards
Standards: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: Unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 bis 25 °C lagern.