Tetraethylorthosilikat (TEOS), Flüssigkeit

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Achtung

Synonyme: ortho-Kieselsäuretetraethylester

SB23130.1G
CMPLSB23130.1GEA 0 EUR
CMPLSB23130.1G
Tetraethylorthosilikat (TEOS), Flüssigkeit
Tetraethylorthosilikat (TEOS)

Standards: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.


Bestellinformation: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.

Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molecular Weight: 208,33 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Schmelzpunkt: –85,5 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR