Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SB27280.100MG
CMPLSB27280.100MGEA
0
EUR
CMPLSB27280.100MG
Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Methylisothiocyanat
Formel:
C₂H₃NS Molecular Weight: 73,12 g/mol Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 31…37 °C Dichte: 1,069 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004818 CAS-Nummer: 556-61-6 EINECS: 209-132-5 UN: 2477 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06165 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | White to Yellow to Orange |
Appearance (Form) | Solid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥96.5% |