1,6-Diaminohexan, Flüssigkeit

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr

Synonyme: 1,6-Hexandiamin, Hexamethylendiamin

SB29060.1G
CMPLSB29060.1GEA 0 EUR
CMPLSB29060.1G
1,6-Diaminohexan, Flüssigkeit
1,6-Diaminohexan

Standards: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.


Bestellinformation: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.

Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Schmelzpunkt: 39,..40 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00008243
CAS-Nummer: 124-09-4
UN: 2280
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR