Citronensäure 25% in wässriger Lösung
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
Z12984208.5L
CMPLZ12984208.5LEA 0 EUR
CMPLZ12984208.5L
Citronensäure 25% in wässriger Lösung
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM