Salpetersäure 5 mol/l (5 N)

Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

Z14224218.5L
CMPLZ14224218.5LEA 0 EUR
CMPLZ14224218.5L
Salpetersäure 5 mol/l (5 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR