Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
Z14411059.1L
CMPLZ14411059.1LEA 0 EUR
CMPLZ14411059.1L
Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III