Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
AM-1008-5G
AM-1008-100G
AM-1008-25G
COBBAM-1008-5GEA
0
EUR
COBBAM-1008-5G
COBBAM-1008-100G
COBBAM-1008-25G
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel:
C₇H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD01075170 CAS-Nummer: 110238-91-0 |