4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetonitrile, 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetonitrile
AM-1018-5G
AM-1018-1G
COBBAM-1018-5GEA
0
EUR
COBBAM-1018-5G
COBBAM-1018-1G
4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran
4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran
Formel:
C₇H₁₁NO |
MDL:
MFCD04973733 CAS-Nummer: 850429-50-4 |