1-Boc-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
AM-1027-25G
AM-1027-5G
AM-1027-100G
COBBAM-1027-25GEA
0
EUR
COBBAM-1027-25G
COBBAM-1027-5G
COBBAM-1027-100G
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ |
MDL:
MFCD00151800 CAS-Nummer: 79099-07-3 |