1-(4-Bromphenyl)cyclopropanamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AM-1631-1G
COBBAM-1631-1GEA
359
EUR
COBBAM-1631-1G
1-(4-Bromphenyl)cyclopropanamin
1-(4-Bromphenyl)cyclopropanamin
Formel:
C₉H₁₀BrN Molecular Weight: 212,0900 g/mol |
MDL:
MFCD07374473 CAS-Nummer: 345965-54-0 |