1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
AM-1762-5G
AM-1762-25G
AM-1762-1G
COBBAM-1762-5GEA
0
EUR
COBBAM-1762-5G
COBBAM-1762-25G
COBBAM-1762-1G
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD02259411 CAS-Nummer: 147539-41-1 |