4-Piperidinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin
AM-1809-25G
AM-1809-5G
COBBAM-1809-25GEA
56
EUR
COBBAM-1809-25G
COBBAM-1809-5G
4-Piperidinol
4-Piperidinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 222 Schmelzpunkt: 86…89 °C Flammpunkt: <100 °C |
MDL:
MFCD00005999 CAS-Nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...