1-(3-Bromphenyl)-2-piperidinon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AM-2085-5G
COBBAM-2085-5GEA
797
EUR
COBBAM-2085-5G
1-(3-Bromphenyl)-2-piperidinon
1-(3-Bromphenyl)-2-piperidinon
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO Molecular Weight: 254,123 g/mol |
MDL:
MFCD04037063 CAS-Nummer: 1016847-66-7 |