1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
AN-1055-25G AN-1055-5G AN-1055-100G
COBBAN-1055-25GEA 0 EUR
COBBAN-1055-25G COBBAN-1055-5G COBBAN-1055-100G
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 2,048 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024320
CAS-Nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4