2-Fluor-6-nitrotoluol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

AN-1069-100G
COBBAN-1069-100GEA 179 EUR
COBBAN-1069-100G
2-Fluor-6-nitrotoluol
2-Fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007197
CAS-Nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR