1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibromonitrobenzene
AN-1087-5G AN-1087-25G
COBBAN-1087-5GEA 0 EUR
COBBAN-1087-5G COBBAN-1087-25G
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molecular Weight: 280,9 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Dichte: 2,374 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007046
CAS-Nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8