1-Cyclohexyl-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1098-5G
AN-1098-1G
COBBAN-1098-5GEA
595
EUR
COBBAN-1098-5G
COBBAN-1098-1G
1-Cyclohexyl-4-nitrobenzol
1-Cyclohexyl-4-nitrobenzene
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ |
MDL:
MFCD00130008 CAS-Nummer: 5458-48-0 EINECS: 226-720-7 |