3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1132-1G
AN-1132-5G
COBBAN-1132-1GEA
0
EUR
COBBAN-1132-1G
COBBAN-1132-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril
3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄N₂O₃ |
MDL:
MFCD09258662 CAS-Nummer: 929000-02-2 |