(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-chloroaniline, N,N-Bis-BOC protected
AN-1133-1G
COBBAN-1133-1GEA
656
EUR
COBBAN-1133-1G
(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin
(N,N-Bis-Boc)-5-brom-2-chloranilin
Formel:
C₁₆H₂₁BrClNO₄ |
MDL:
MFCD09258633 CAS-Nummer: 929000-06-6 |