1,3-Dibrom-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1143-5G
AN-1143-1G
COBBAN-1143-5GEA
232
EUR
COBBAN-1143-5G
COBBAN-1143-1G
1,3-Dibrom-5-nitrobenzol
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280.9 g/mol |
MDL:
MFCD00092529 CAS-Nummer: 6311-60-0 |