2-(Methylthio)-5-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1150-5G
AN-1150-1G
COBBAN-1150-5GEA
303
EUR
COBBAN-1150-5G
COBBAN-1150-1G
2-(Methylthio)-5-nitrobenzonitril
2-(Methylthio)-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂S |
MDL:
MFCD09475845 CAS-Nummer: 74631-35-9 |