2-Chlor-6-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1165-5G
AN-1165-1G
COBBAN-1165-5GEA
102
EUR
COBBAN-1165-5G
COBBAN-1165-1G
2-Chlor-6-nitroanisol
2-Chlor-6-nitroanisol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187.58 g/mol |
MDL:
MFCD00065066 CAS-Nummer: 80866-77-9 EINECS: 279-580-4 |