4-Chlor-2-(methoxymethyl)-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1169-1G
COBBAN-1169-1GEA
1980
EUR
COBBAN-1169-1G
4-Chlor-2-(methoxymethyl)-N-methylanilin
4-Chlor-2-(methoxymethyl)-N-methylanilin
Formel:
C₉H₁₂ClNO |
MDL:
MFCD09475903 CAS-Nummer: 941294-12-8 |