4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1171-1G
COBBAN-1171-1GEA
208
EUR
COBBAN-1171-1G
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin
Formel:
C₈H₁₀FNO |
MDL:
MFCD09475904 CAS-Nummer: 941294-13-9 |