1-Chlor-2,4-dinitrobenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr

AN-1180-100G
COBBAN-1180-100GEA 0 EUR
COBBAN-1180-100G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,55 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR