N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1226-5G
COBBAN-1226-5GEA
141
EUR
COBBAN-1226-5G
N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-Cyclopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₉H₉FN₂O₂ Molecular Weight: 196,18 g/mol |
MDL:
MFCD08448315 CAS-Nummer: 887351-37-3 |