2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1241-5G
AN-1241-25G
AN-1241-1G
COBBAN-1241-5GEA
0
EUR
COBBAN-1241-5G
COBBAN-1241-25G
COBBAN-1241-1G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel:
C₉H₇BrF₃NO |
MDL:
MFCD00067782 CAS-Nummer: 175135-49-6 |