3-Amino-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
AN-1247-25G
COBBAN-1247-25GEA
303
EUR
COBBAN-1247-25G
3-Amino-4-methylbenzotrifluorid
3-Amino-4-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,16 g/mol |
MDL:
MFCD00134580 CAS-Nummer: 25449-96-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |