3',5'-Dibromacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1270-5G
AN-1270-1G
COBBAN-1270-5GEA
0
EUR
COBBAN-1270-5G
COBBAN-1270-1G
3',5'-Dibromacetanilid
3',5'-Dibromacetanilid
Formel:
C₈H₇Br₂NO |
MDL:
MFCD09878317 CAS-Nummer: 119430-40-9 |