4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1278-5G
AN-1278-1G
COBBAN-1278-5GEA
0
EUR
COBBAN-1278-5G
COBBAN-1278-1G
4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
4'-Brom-3'-chlor-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉BrClNO |
MDL:
MFCD08059123 CAS-Nummer: 125328-80-5 |