4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1285-5G
AN-1285-25G
AN-1285-1G
COBBAN-1285-5GEA
0
EUR
COBBAN-1285-5G
COBBAN-1285-25G
COBBAN-1285-1G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ |
MDL:
MFCD00053611 CAS-Nummer: 344-39-8 |