1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1296-25G
AN-1296-1G
AN-1296-5G
COBBAN-1296-25GEA
0
EUR
COBBAN-1296-25G
COBBAN-1296-1G
COBBAN-1296-5G
1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ |
MDL:
MFCD00055373 CAS-Nummer: 5411-50-7 |