4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1319-25G
AN-1319-100G
COBBAN-1319-25GEA
0
EUR
COBBAN-1319-25G
COBBAN-1319-100G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ |
MDL:
MFCD00007328 CAS-Nummer: 654-76-2 EINECS: 211-507-3 UN: 2811 ADR: 6.1,I |